Få mere at vide
3,3-Dimethylglutaric Anhydride 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10467680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10467680 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10467680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116260050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Dimethylglutaric anhydride
Navn note 99%
CAS 4160-82-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H10O3
MDL nummer MFCD00006684
Mængde 5 g
Beilstein 17, 419
Synonym 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
InChI nøgle HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
IUPAC navn 4,4-dimethyloxane-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 142.154
PubChem CID 77813
Formel vægt 142.15
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder