Få mere at vide
3,3-Dimethylglutaric anhydrid, 97 %
Artikelnummer. 11410868
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410868 5 g 5g
11420868 25 g 25g
11430868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25286.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4160-82-1 | C7H10O3 | 142,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4160-82-1
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.154
MDL nummer MFCD00006684
InChI nøgle HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
PubChem CID 77813
IUPAC navn 4,4-dimethyloxan-2,6-dion
SMIL CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethylglutaric anhydride
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Kogepunkt 181°C (25 mmHg)
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 142.15
Procent renhed 97%