Få mere at vide
3,3-Dimethylglutaric Acid, TRC
Artikelnummer. 30385205
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30385205 10 g
1 options
Artikelnummer. 30385205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47391510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethylglutaric Acid
CAS 4839-46-7
Molekylær formel C7H12O4
Mængde 10 g
Synonym 3,3-Dimethyl-pentanedioic Acid, beta,beta-Dimethyl-glutaric Acid, 3,3-Dimethylpentanedioic Acid, NSC 14987, NSC 49114, beta,beta-Dimethylglutaric Acid
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3-5(8)9)4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMIL CC(C)(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 3,3-dimethylpentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.0736