Få mere at vide
3,3-Dimethylglutaric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethylglutaric Acid |
| CAS | 4839-46-7 |
| Molekylær formel | C7H12O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,3-Dimethyl-pentanedioic Acid, beta,beta-Dimethyl-glutaric Acid, 3,3-Dimethylpentanedioic Acid, NSC 14987, NSC 49114, beta,beta-Dimethylglutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3-5(8)9)4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | CC(C)(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3-dimethylpentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.0736 |