Få mere at vide
3,3-Dimethylglutaric acid, 98%
Artikelnummer. 10467490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10467490 25 g Glasflaske 25g
10743651 100 g Glasflaske 100g
10321514 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10467490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116240250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4839-46-7 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4839-46-7
Molekylær formel C7H12O4
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00002716
InChI nøgle DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
PubChem CID 20984
ChEBI CHEBI:68502
IUPAC navn 3,3-dimethylpentandisyre
SMIL CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Dimethylglutaric acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98.0°C to 102.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 290.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2C(CH3)2CH2CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 02, 684
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether,sparingly soluble in benzene and chloroform,insoluble in low-boiling petroleum fractions
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver