Få mere at vide
3,3-Dimethylglutaric acid, 98+%
Artikelnummer. 11434307
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434307 10 g 10g
11444307 50 g 50g
11454307 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20388.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4839-46-7 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Det fungerer som en reaktant involveret i cyclodehydrering af dioler, syntese af konjugater af betulinderivater, der anvendes som anti-HIV-midler, fremstilling af dimere peptidantagonister af IgG-FcRn-interaktion, mikrobølge-assisteret beskyttelse af glutaraldehyd, syntese af glycyromeretivinhibitorer og proteaderivatinhibitioner til syre asymmetriske transannulære aldoliseringer. Det bruges også sammen med andre dibasiske estere som opløsningsmidler i maling, kosmetik og dufte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det fungerer som en reaktant involveret i cyclodehydrering af dioler, syntese af konjugater af betulinderivater, der anvendes som anti-HIV-midler, fremstilling af dimere peptidantagonister af IgG-FcRn-interaktion, mikrobølge-assisteret beskyttelse af glutaraldehyd, syntese af glycerolsyrederivater inhibitorer, katsyrederivater og katsyrederivater. asymmetriske transannulære aldoliseringer. Det bruges også sammen med andre dibasiske estere som opløsningsmidler i maling, kosmetik og dufte.
Opløselighed Opløselighed i vand, meget svag
turbiditet.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4839-46-7
Molekylær formel C7H12O4
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00002716
InChI nøgle DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
PubChem CID 20984
ChEBI CHEBI:68502
IUPAC navn 3,3-dimethylpentandisyre
SMIL CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethylglutaric acid
Smeltepunkt 98°C to 103°C
Tæthed 1.42
Kogepunkt 89°C to 90°C (2 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 1765439
Formel vægt 160.17
Procent renhed ≥98%