Få mere at vide
3,3-dimethylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357559 5 g 5g
11347559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28000.06
Request Bulk or Custom Format
En interesse for sex-attraherende midler til bolsnudebiller foranledigede en undersøgelse af alternative synteser af udgangsmaterialet, 3,3-dimethylcyclohexanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En interesse for kuglesnudebillens kønstiltrækningsmidler foranledigede en
undersøgelse af alternative synteser af udgangsmaterialet, 3,3-dimethylcyclohexanon.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2979-19-3
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.20
MDL nummer MFCD00040178
InChI nøgle ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylcyclohexane-1-one, 3,3-dimethyl-cyclohexanone, 3,3-dimethylcyclohexanon, acmc-209hb2, 3,3-dimethyl cyclohexanone, ksc497k3f, 3,3-dimethyl-cyclohexan-1-one, zvjqbbyavpaflx-uhfffaoysa
PubChem CID 76322
IUPAC navn 3,3-dimethylcyclohexan-1-on
SMIL CC1(C)CCCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethylcyclohexanone
Tæthed 0.91
Kogepunkt 175°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 126.2
Procent renhed 97%