Få mere at vide
3,3-Dimethylbutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethylbutyric acid |
| CAS | 1070-83-3 |
| Molekylær formel | C6 H12 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | β,β-Dimethylbutyric Acid, 3,3-Dimethylbutanoic Acid, NSC 4537, tert-Butylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC(C)(C)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3-dimethylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.0837 |