Få mere at vide
3,3-Dimethylbutyric acid, 98%
Artikelnummer. 11480227
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480227 100 g 100g
11470227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21660.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1070-83-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
3,3-dimethylsmørsyre anvendes i syntesen af imidazo[4,5-c]pyridinderivater som anitmikrobielle midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,3-dimethylsmørsyre anvendes til syntese af imidazo[4,5-c]pyridinderivater
som anitmikrobielle midler.
Opløselighed Opløseligt i vand
(19g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1070-83-3
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00002715
InChI nøgle MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
PubChem CID 14057
ChEBI CHEBI:38647
IUPAC navn 3,3-dimethylbutansyre
SMIL CC(C)(C)CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethylbutyric acid
Smeltepunkt 6°C
Tæthed 0.912
Kogepunkt 185°C to 190°C
Flammepunkt 88° (190°F)
Lugt Stench
Lineær formel (CH3)3CCH2CO2H
Brydningsindeks 1.411
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1740427
Merck Index 14,1538
Opløselighedsinformation Soluble in water (19g/L).
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3-Dimethylbutyric acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethylbutyricacid