Få mere at vide
3,3-Dimethylbutyraldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethylbutyraldehyde |
| CAS | 2987-16-8 |
| Molekylær formel | C6H12O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,3-Dimethylbutanal, 3-Methyl-isovaleraldehyde, tert-Butylacetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)CC=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vægt | 100.0888 |