Få mere at vide
3,3-Dimethylbutylamin, 95%
Artikelnummer. 10005863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10005863 1 g Glasflaske 1g
10125653 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10005863 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179380010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15673-00-4 | C6H15N | 101,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15673-00-4
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.19
MDL nummer MFCD00008201
InChI nøgle GPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19709
IUPAC navn 3,3-dimethylbutan-1-amin
SMIL CC(C)(C)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Dimethylbutylamine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7520g/mL
Kogepunkt 114 °C til 116 °C
Flammepunkt 6 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,4120 til 1,4160 (20 °C, 589 nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.752
Synonym 3,3-dimethylbutylamine, 1-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butylamine, 3,3-dimethyl-butylamine, 3,3-dimethylbutyamine, 3,3 dimethylbutylamine, acmc-1btoo, 3,3-dimethylbutyl amine, 1-butanamine,3,3-dimethyl
Formel vægt 101.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethylbutylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.