Få mere at vide
3,3-Dimethylallyl acetate, 98%, stab. with 0.1% alpha tocopherol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473198
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473198 50 g 50g
11483198 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18958.18
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-16-8
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00036569
InChI nøgle XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym prenyl acetate, 3,3-dimethylallyl acetate, 3-methyl-2-butenyl acetate, isopent-2-enyl acetate, 3-methylbut-2-en-1-yl acetate, dimethylallyl acetate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, acetate, 3-methyl-2-buten-1-ol, acetate, unii-i7kov03hgs, isopentenyl acetate
PubChem CID 14489
IUPAC navn 3-methylbut-2-enylacetat
SMIL CC(C)=CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethylallyl acetate
Navn note stabilized with 0.1% alpha tocopherol
Tæthed 0.915
Kogepunkt 140°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.43
Mængde 50 g
FN nummer UN3272
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%