Få mere at vide
3,3-Dimethylakrylsyre, 98%
Beskrivelse
Kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethylacrylic acid |
| Smeltepunkt | 66 °C til 68 °C |
| Tæthed | 0.969 |
| Kogepunkt | 198 °C til 200 °C |
| Flammepunkt | 93 °C (199 °F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1720305 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og methanol. |
| Formel vægt | 100.12 |
| Vis mere |