Få mere at vide
3,3-Dimethylacrylic acid, 98%
Artikelnummer. 11379539
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379539 25 g 25g
11422898 100 g 100g
11432898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16865.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 541-47-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kemiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-47-9
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.117
MDL nummer MFCD00004366
InChI nøgle YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylacrylic acid, senecioic acid, 3-methylcrotonic acid, 3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 3-methyl, senecic acid, beta,beta-dimethylacrylic acid, crotonic acid, 3-methyl, beta,beta-dimethacrylic acid, beta-methylcrotonic acid
PubChem CID 10931
ChEBI CHEBI:37127
IUPAC navn 3-methylbut-2-ensyre
SMIL CC(=CC(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethylacrylic acid
Smeltepunkt 66°C to 68°C
Tæthed 0.969
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1720305
Opløselighedsinformation Soluble in water,and methanol.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%