Få mere at vide
(+/-)-3,3-Dimethyl-2-butylamin, 98%
Beskrivelse
(± )-3,3-dimethyl-2-butylamin anvendes til fremstilling af 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourinstof. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(+/-)-3,3-dimethyl-2-butylamin anvendes til fremstilling af 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourinstof. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares adskilt fra syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine |
| Tæthed | 0.755 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandet i vand. |
| Formel vægt | 101.19 |
| Procent renhed | 98% |