Få mere at vide
(+/-)-3,3-Dimethyl-2-butylamine, 98%
Artikelnummer. 11474533
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474533 1 g 1g
11484533 5 g 5g
11494533 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11530.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3850-30-4 | C6H16N | 102.20 g/mol
(± )-3,3-dimethyl-2-butylamin anvendes til fremstilling af 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourinstof. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-3,3-dimethyl-2-butylamin anvendes til fremstilling af 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourinstof. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares adskilt fra syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3850-30-4
Molekylær formel C6H16N
Molekylvægt (g/mol) 102.20
MDL nummer MFCD00008078
InChI nøgle DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-O
Synonym 1,2,2-trimethylpropylamine, 2-amino-3,3-dimethylbutane, 2-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-2-aminobutane, 3,3-dimethyl-2-butanamine, 3-amino-2,2-dimethylbutane, propylamine, 1,2,2-trimethyl, 3,3-dimethyl-2-butylamine, 3,3-dimethylbut-2-ylamine, 3,3-dimethyl-2-butyl amine
PubChem CID 520907
IUPAC navn 3,3-dimethylbutan-2-amin
SMIL C[C@H]([NH3+])C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Formel vægt 101.19
Procent renhed 98%