Få mere at vide
3,3-Dimethyl-2-butanone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 75-97-8 |
| Smeltepunkt | -53°C |
| Tæthed | 0.808 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 105°C to 106°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008846 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 3,3-Dimethyl-2-butanone, Pinacolone, Pinacoline, 1,1,1-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.16 |
| Grad | Research |