Få mere at vide
3,3-dimethyl-2-butanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11974821 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10477520 100 mL Glasflaske 100ml
10103090 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11974821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131250025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-97-8
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00008846
InChI nøgle PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
PubChem CID 6416
IUPAC navn 3,3-dimethylbutan-2-on
SMIL CC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Dimethyl-2-butanone
Navn note 96%
Smeltepunkt -52,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 106,0 °C
Flammepunkt 5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCOCH3
Brydningsindeks 1,3950 til 1,3980
Mængde 2.5 L
FN nummer 1993
Beilstein 01, 694
Merck Index 15, 7551
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og acetone
Formel vægt 100.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethyl-2-butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.