missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione, TRC

Artikelnummer. 30381723
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381723 1 g
30371871 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30381723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4768451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3142-58-3
Molekylær formel C20 H35 F15 O5 Si5
Molekylvægt (g/mol) 780.893
Synonym 3,3-Dimethylacetylacetone, NSC 42609
IUPAC navn 2,4,6,8,10-pentamethyl-2,4,6,8,10-pentakis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
SMIL C[Si]1(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H35F15O5Si5/c1-41(11-6-16(21,22)23)36-42(2,12-7-17(24,25)26)38-44(4,14-9-19(30,31)32)40-45(5,15-10-20(33,34)35)39-43(3,37-41)13-8-18(27,28)29/h6-15H2,1-5H3
Formel vægt 780.109
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.