Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxol, 95%
Artikelnummer. 15595216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595216 5 g 5g
15505226 250 mg 250mg
15340208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15595216 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456900050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 887144-97-0 | C10H10F3IO | 330,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 887144-97-0
Molekylær formel C10H10F3IO
Molekylvægt (g/mol) 330.09
InChI nøgle HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
PubChem CID 16043572
IUPAC navn 3,3-dimethyl-1-(trifluormethyl)-1$1^{3},2-benziodoxol
SMIL CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Smeltepunkt 75,0 °C til 79,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 330.09
Procent renhed 95%