Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxol, 95%
Artikelnummer. 15505226 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15505226 250 mg 250mg
15340208 1 g 1g
15595216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15505226 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456902500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 887144-97-0 | C10H10F3IO | 330,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 887144-97-0
Molekylær formel C10H10F3IO
Molekylvægt (g/mol) 330.09
InChI nøgle HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
PubChem CID 16043572
IUPAC navn 3,3-dimethyl-1-(trifluormethyl)-1$1^{3},2-benziodoxol
SMIL CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Smeltepunkt 75.0°C to 79.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 330.09
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.