Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1-pentene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethyl-1-pentene |
| CAS | 3404-73-7 |
| Molekylær formel | C7H14 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | NSC 74136; |
| SMIL | CCC(C)(C)C=C |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.19 |