Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1-butyn, 98%
Artikelnummer. 11417886
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417886 25 g 25g
11407886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14013.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 917-92-0 | C6H10 | 82,146 g/mol
3,3-Dimethyl-1-butyn anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt til terbinafin. Det bruges også til fremstilling af 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyn. Yderligere anvendes det til syntese af erythro- og threo-isomerer af B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN ved hydroborering-deuteronolyse-hydroboreringssekvens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3-dimethyl-1-butyn anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt til terbinafin. Det bruges også til fremstilling af 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyn. Yderligere anvendes det til syntese af erythro- og threo-isomerer af B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN ved hydroborering-deuteronolyse-hydroboreringssekvens.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, benzen og toluen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917-92-0
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.146
MDL nummer MFCD00008852
InChI nøgle PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13512
IUPAC navn 3,3-dimethylbut-1-yn
SMIL CC(C)(C)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-1-butyne
Smeltepunkt -78 °C
Tæthed 0.671
Kogepunkt 37 °C til 38 °C
Flammepunkt < −34 °C (−29 °F)
Lugt Genkendelig
Lineær formel (CH3)3CC≡CH
Brydningsindeks 1.3745
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1697100
Synonym 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform, benzen og toluen. Ublandelig med vand.
Formel vægt 82.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethyl-1-butyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethylbutyne