Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1-butyn, 98%
Beskrivelse
3,3-Dimethyl-1-butyn anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt til terbinafin. Det bruges også til fremstilling af 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyn. Yderligere anvendes det til syntese af erythro- og threo-isomerer af B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN ved hydroborering-deuteronolyse-hydroboreringssekvens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,3-dimethyl-1-butyn anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt til terbinafin. Det bruges også til fremstilling af 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyn. Yderligere anvendes det til syntese af erythro- og threo-isomerer af B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN ved hydroborering-deuteronolyse-hydroboreringssekvens.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, benzen og toluen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethyl-1-butyne |
| Smeltepunkt | -78 °C |
| Tæthed | 0.671 |
| Kogepunkt | 37 °C til 38 °C |
| Flammepunkt | < −34 °C (−29 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Lineær formel | (CH3)3CC≡CH |
| Brydningsindeks | 1.3745 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Vis mere |