Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 3-Dimethyl-1-butyne |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -78,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.6600g/mL |
| Kogepunkt | 33,0 °C til 38,0 °C |
| Flammepunkt | −034 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3,3-Dimethyl-1-butyne
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.