Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1-butene, 95%
Artikelnummer. 10245960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245960 250 mL Glass bottle 250ml
1 options
Artikelnummer. 10245960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152722500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 558-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 558-37-2
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00008853
InChI nøgle PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-butene, neohexene, 1-butene, 3,3-dimethyl, tert-butylethylene, tert-butylethene, tert-hexene, trimethylvinylmethane, 3,3-dimethylbutene, 2,2-dimethyl-3-butene, unii-01zb73d2kk
PubChem CID 11210
IUPAC navn 3,3-dimethylbut-1-ene
SMIL CC(C)(C)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-1-butene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -115.0°C
Farve Colorless
Tæthed 0.6500g/mL
Kogepunkt 41.0°C
Flammepunkt −28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)3CCH=CH2
Brydningsindeks 1.3750 to 1.3780
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 217
Specifik vægtfylde 0.65
Formel vægt 84.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethyl-1-butene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.