Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3,3-Dimethyl-1-butene, 95%
Artikelnummer. 11382656
Skift visning
Mængde:
250mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382656 250mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 11382656 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L08693.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applications
It is used in the reaction pathways for the conversion of methanol and olefins on H-ZSM-5 zeolite.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep it refrigerated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-1-butene
CAS 558-37-2
Kogepunkt 40°C to 41°C
Flammepunkt −28°C (−18°F)
Molekylær formel C6H12
MDL nummer MFCD00008853
Mængde 250mL
FN nummer UN3295
Beilstein 1697101
Synonym 3,3-dimethyl-1-butene, neohexene, 1-butene, 3,3-dimethyl, tert-butylethylene, tert-butylethene, tert-hexene, trimethylvinylmethane, 3,3-dimethylbutene, 2,2-dimethyl-3-butene, unii-01zb73d2kk
InChI nøgle PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C=C
IUPAC navn 3,3-dimethylbut-1-ene
Molekylvægt (g/mol) 84.16
PubChem CID 11210
Formel vægt 84.16
Procent renhed 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.