Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1,5-dioxacycloundecane-6,11-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-dimethyl-1,5-dioxacycloundecane-6,11-dione |
| CAS | 94113-47-0 |
| Molekylær formel | C11 H18 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3, 3-Dimethyl-1, 5-Dioxacycloundecane-6,11-Dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O4/c1-11(2)7-14-9(12)5-3-4-6-10(13)15-8-11/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)COC(=O)CCCCC(=O)OC1 |
| IUPAC navn | 3,3-dimethyl-1,5-dioxacycloundecane-6,11-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.26 |
| Formel vægt | 214.1205 |