Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutan, 95%
Artikelnummer. 15478859
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478859 5 g 5g
11357066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06951.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2245-30-9 | C6H12O | 100,161 g/mol
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutan anvendes som pharm og mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutan anvendes som pharm og mellemprodukter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2245-30-9
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00051590
InChI nøgle HEAYDCIZOFDHRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1,2-epoxybutane, tert-butyloxirane, tert-butylethylene oxide, 3,3-dimethylbutene oxide, oxirane, 1,1-dimethylethyl, 3,3-dimethyl-1-butene oxide, 1,2-epoxy-3,3-dimethylbutane, tert.-butyloxirane, tert-butyl oxirane, butane, 1,2-epoxy-3,3-dimethyl
PubChem CID 92174
IUPAC navn 2-tert-butyloxiran
SMIL CC(C)(C)C1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Tæthed 0.822
Kogepunkt 95 °C til 96 °C
Flammepunkt −1 °C (30 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.401
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 102478
Formel vægt 100.16
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyloxirane