Få mere at vide
3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-19-10-8-15-14-9-11-20(22-2,23-3)12-13(14)4-5-16(15)17(19)6-7-18(19)21/h8,16-17H,4-7,9-12H2,1-3H3/t16-,17+,19+/m1/s1 |
| Formel vægt | 316.2038 |