Få mere at vide
3,3'-Dimethoxybenzidin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319933
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319933 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319933 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12721000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Dimethoxybenzidine
CAS 119-90-4
Analyt- eller komponentnavne 3,3'-Dimethoxybenzidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H16 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzidine, 3,3'-dimethoxy- (8CI), Fast Blue B Base (6CI), 3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminodiphenyl, 4,4'-Bi-o-anisidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, Amacel Developed Navy SD, Azogene Fast Blue B, Blue BN Base, Blue Base Irga B, Blue Base NB, C.I. Disperse Black 6, Cellitazol B, Cibacete Diazo Navy Blue 2B, Diacel Navy DC, Dianisidine, Fast Blue Base B, Fast Blue DSC Base, Hiltonil Fast Blue B Base, Kayaku Blue B Base, Lake Blue B Base, Mitsui Blue B Base, NSC 3168, Naphthanil Blue B Base, Setacyl Diazo Navy R, o-Dianisidine
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
SMIL COc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(OC)c2
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 244.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 244,1212 g/mol