Få mere at vide
3,3-Dimethoxy-2-butanone, 98%
Artikelnummer. 10284814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10284814 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10284814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399720250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 21983-72-2 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3-Dimethoxy-2-butanone
CAS 21983-72-2
Tæthed 0.9870g/mL
Kogepunkt 145°C to 146°C
Flammepunkt 45°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H12O3
Lineær formel CH3C(OCH3)2C(O)CH3
MDL nummer MFCD00075266
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.987
Synonym 3,3-dimethoxy-2-butanone, 2-butanone, 3,3-dimethoxy, acmc-20aa6y, 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-dimethoxy-butan-2-one, ksc495e8l
InChI nøgle UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(C)(OC)C(C)=O
IUPAC navn 3,3-dimethoxybutan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 132.16
PubChem CID 140871
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethoxy-2-butanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.