Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3,3-Dimethoxy-2-butanone, 98%
Artikelnummer. 15441529
Skift visning
25g
Artikelnummer.
15441529 25g
1 options
Artikelnummer. 15441529 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H64365.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethoxy-2-butanone
CAS 21983-72-2
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.987g/mL
Kogepunkt 145°C to 146°C
Molekylær formel C6H12O3
Brydningsindeks 1.4070
MDL nummer MFCD00075266
Mængde 25 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1752768
Synonym 3,3-dimethoxy-2-butanone, 2-butanone, 3,3-dimethoxy, acmc-20aa6y, 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-dimethoxy-butan-2-one, ksc495e8l
InChI nøgle UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(C)(OC)C(C)=O
IUPAC navn 3,3-dimethoxybutan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 132.16
PubChem CID 140871
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid