Få mere at vide
3,3'-Diiodo-L-thyronine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Diiodo-L-thyronine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 524.8934 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |