Få mere at vide
3,3'-Diindolylmethane, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486916
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486916 100 mg
16461196 200 mg
16431786 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486916 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15758
MedChemExpress 3,3'-Diindolylmethane is a strong, pure androgen receptor (AR) antagonist.
3,3'-Diindolylmethane is a strong, pure androgen receptor (AR) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diindolylmethane
Fysisk form Solid
CAS 1968-05-4
Farve White to Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14N2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym DIM Arundine HB 236
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (405.99 mM)
SMIL C1(CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CNC4=C1C=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 246.31
Formel vægt 246.31
Procent renhed 98.09%