Få mere at vide
3,3'-Diindolylmethane, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15592353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15592353 5 g 5g
15502363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15592353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459220050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1968-05-4
Molekylær formel C17H14N2
Molekylvægt (g/mol) 246.31
ChEBI CHEBI:50182
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diindolylmethane
Smeltepunkt 164.0°C to 168.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Synonym 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
InChI nøgle VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC3=CNC4=CC=CC=C43
IUPAC navn 3-(1H-indol-3-ylmethyl)-1H-indole
PubChem CID 3071
Formel vægt 246.31
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Diindolylmethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.