Få mere at vide
3,3'-Dihydroxyazoxybenzene, Mikromol™
Beskrivelse
3,3'-Dihydroxyazoxybenzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene |
| CAS | 17540-51-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 3,3'-azoxybis- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O3/c15-11-5-1-3-9(7-11)13-14(17)10-4-2-6-12(16)8-10/h1-8,15-16H/b14-13- |
| SMIL | Oc1cccc(c1)N=[N+]([O-])c2cccc(O)c2 |
| IUPAC navn | (Z)-(3-hydroxyphenyl)-(3-hydroxyphenyl)imino-oxidoazanium |
| Vis mere |