Få mere at vide
MedChemExpress 3,3'-Dihexyloxacarbocyanine iodide
Artikelnummer. 16434667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16434667 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16434667 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0084
MedChemExpress 3,3'-Dihexyloxacarbocyanine iodide is a carbocyanine dye which can be used to monitor changes in mitochondrial membrane potential.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 33.33 mg/mL (58.22 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Produkttype Dye Reagents
Molekylvægt (g/mol) 572.52 g/mol
CAS 53213-82-4
Synonym DiOC6(3) iodide