Få mere at vide
3,3-Difluorocyclopentanecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Difluorocyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 1260897-05-9 |
| Molekylær formel | C6H8O2F2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8F2O2/c7-6(8)2-1-4(3-6)5(9)10/h4H,1-3H2,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)C1CCC(F)(F)C1 |
| IUPAC navn | 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.12 |
| Formel vægt | 150.0492 |