Få mere at vide
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15266028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15266028 250 mg 250mg
15256028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15266028 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452262500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 107496-54-8
Molekylær formel C5H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 136.1
InChI nøgle PLRCVBKYFLWAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro, cyclobutanecarboxylicacid, 3,3-difluoro, 3,3-difluorocyclobutanecarboxylicacid, acmc-209yhn, 3,3-difluorocyclopropyl methanol, 3,3-difluorocyclobutane carboxylic acid, 3,3-difluorocyclobutane-carboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13777789
IUPAC navn 3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
SMIL C1C(CC1(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Smeltepunkt 50.0°C to 52.5°C
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 205.0°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 250 mg
Specifik vægtfylde 1.37
Formel vægt 136.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.