Få mere at vide
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15256028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15256028
Brand: Thermo Scientific Acros 452260010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 107496-54-8
Molekylær formel C5H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 136.1
InChI nøgle PLRCVBKYFLWAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro, cyclobutanecarboxylicacid, 3,3-difluoro, 3,3-difluorocyclobutanecarboxylicacid, acmc-209yhn, 3,3-difluorocyclopropyl methanol, 3,3-difluorocyclobutane carboxylic acid, 3,3-difluorocyclobutane-carboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13777789
IUPAC navn 3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
SMIL C1C(CC1(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Smeltepunkt 50.0°C to 52.5°C
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 205.0°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.37
Formel vægt 136.1
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.