Få mere at vide
3,3'-Difluorobiphenyl, 97%
Artikelnummer. 11339375
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339375 5 g 5g
11329375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16740.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 396-64-5 | C12H8F2 | 190,19 g/mol
3,3'-Difluorbiphenyl bruges materialer i ferroelektriske displayenheder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 396-64-5
Molekylær formel C12H8F2
Molekylvægt (g/mol) 190.19
MDL nummer MFCD00039216
InChI nøgle GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 123058
IUPAC navn 1-fluor-3-(3-fluorphenyl)benzen
SMIL FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Difluorobiphenyl
Smeltepunkt 7 °C til 8 °C
Tæthed 1.21
Kogepunkt 130 °C (14 mmHg)
Brydningsindeks 1.568
Mængde 5 g
FN nummer UN3151
Beilstein 2046445
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Formel vægt 190.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.