Få mere at vide
3,3'-Difluorobiphenyl, 97%
Artikelnummer. 11329375
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329375 1 g 1g
11339375 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16740.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 396-64-5 | C12H8F2 | 190,19 g/mol
3,3'-Difluorbiphenyl bruges materialer i ferroelektriske displayenheder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 396-64-5
Molekylær formel C12H8F2
Molekylvægt (g/mol) 190.19
MDL nummer MFCD00039216
InChI nøgle GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 123058
IUPAC navn 1-fluor-3-(3-fluorphenyl)benzen
SMIL FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Difluorobiphenyl
Smeltepunkt 7°C to 8°C
Tæthed 1.21
Kogepunkt 130°C (14 mmHg)
Brydningsindeks 1.568
Mængde 1 g
FN nummer UN3151
Beilstein 2046445
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 190.19
Procent renhed 97%