Få mere at vide
3,3-Difluoroazetidin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30384985
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384985 500 mg
30380050 250 mg
30381146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD442330500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288315-03-7
Molekylær formel C3H5F2N . HCl
Molekylvægt (g/mol) 129.53
Synonym Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (1:1) (ACI), Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (9CI), 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
IUPAC navn 3,3-difluorozetidin; hydrochlorid
SMIL Cl.FC1(F)CNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Difluoroazetidine Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
Formel vægt 129.0157