Få mere at vide
3,3-Difluoroazetidin hydrochlorid, 95%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 138 °C til 140 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| SMIL | Cl.FC1(F)CNC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.53 |
| Formel vægt | 129.54 |
| Procent renhed | 95% |