Få mere at vide
3,3-Difluoroazetidin hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 11389959
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389959 250 mg 250mg
11399959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25751.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 288315-03-7 | C3H6ClF2N | 129,535 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288315-03-7
Molekylær formel C3H6ClF2N
MDL nummer MFCD05663714
InChI nøgle CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidine hcl, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidine hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidinehydrochloride, acmc-1clfn, 3,3-difluoroazetidine-hcl, difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidin hydrochloride
PubChem CID 2758247
IUPAC navn 3,3-difluorazetidin;hydrochlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Smeltepunkt 138°C to 140°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
SMIL C1C(CN1)(F)F.Cl
Molekylvægt (g/mol) 129.535
Formel vægt 129.54
Procent renhed 95%