Få mere at vide
3,3'-diethylthiatricarbocyanin perchlorat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448275
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448275 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15448275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33024.ME
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 22268-66-2 | C25H25ClN2O4S2 | 517,055 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diethylthiatricarbocyanine perchlorate
CAS 22268-66-2
Smeltepunkt 180 °C til 182 °C
Molekylær formel C25H25ClN2O4S2
MDL nummer MFCD00041995
Mængde 500 mg
Synonym DTTC perchlorate
InChI nøgle PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC navn (2E)-3-ethyl-2-[(2E,4E,6E)-7-(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)hepta-2,4,6-trienyliden]-1,3-benzothiazol;perchlorat
Molekylvægt (g/mol) 517.055
PubChem CID 9914540
Formel vægt 517.07
Procent renhed 96%