Få mere at vide
3,3'-Diethyloxadicarbocyanin-iodid, 96 %
Artikelnummer. 15465877
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465877 250 mg 250mg
15445877 1 g 1g
15455877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33094.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14806-50-9 | C23H23IN2O2 | 486,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14806-50-9
Molekylær formel C23H23IN2O2
Molekylvægt (g/mol) 486.35
MDL nummer MFCD00011953,MFCD00011953
InChI nøgle CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodc iodide, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2-benzoxazolinylidene-1,3-pentadienyl benzoxazolium iodide, 5-3-ethylbenzoxazol-2-ylidene-1-3-ethylbenzoxazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
PubChem CID 91972131
ChEBI CHEBI:51899
IUPAC navn (2Z)-3-ethyl-2-[5-(3-ethyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienyliden]-1,3-benzoxazol;iodid
SMIL [I-].CCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diethyloxadicarbocyanine iodide
Smeltepunkt ∽215 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 486.36
Procent renhed 96%