Få mere at vide
3,3'-Diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide, 98%
Artikelnummer. 15431936
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431936 250 mg 250mg
15431298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55144.MD
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 3065-79-0 | C22H24IN2S2+ | 507.472 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3065-79-0
Molekylær formel C22H24IN2S2+
Molekylvægt (g/mol) 507.472
MDL nummer MFCD00011955
InChI nøgle SAEMBGFHGROQJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide
PubChem CID 129893658
IUPAC navn (2Z)-3-ethyl-2-[(E)-3-(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-2-methylprop-2-enyliden]-1,3-benzothiazol;hydroiodid
SMIL CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC(=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC)C.I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide
Smeltepunkt 275°C to 285°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 506.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof