Få mere at vide
3,3-Diethoxypropionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Diethoxypropionitrile |
| CAS | 2032-34-0 |
| Molekylær formel | C7H13NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,3-Diethoxypropanenitrile, Cyanoacetaldehyde Diethyl Acetal, Malonaldehydenitrile Diethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(CC#N)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vægt | 143.0946 |